Läs mer
Fisherbrand™ Borosilikatglastratt
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
55 mm
75 mm
100 mm
155 mm
215 mm
Diameter (metrisk) skaft:
8 mm
9 mm
12 mm
19 mm
24 mm
Längd (metrisk) skaft:
60 mm
80 mm
110 mm
150 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 100 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 12 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Längd (metrisk) skaft | 110 mm |