Läs mer
Bortezomib, 98%
Produktkod. 15453159
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453159 5 mg 5mg
15463159 10 mg 10mg
15473159 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15453159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60378.#0
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bortezomib (CAS # 179324-69-7) is an inhibitor of protein degradation pathways. | CAS: 179324-69-7 | C19H25BN4O4 | 384.243 g/mol
A potent, highly selective and reversible inhibitor of the 20S proteasome, Bortezomib is used as an antineoplastic agent, which controls the growth of cancer cells. It is also useful in the treatment of multiple myeloma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Bortezomib is an antineoplastic compound derived from boronic acid
• Bortezomib reversibly inhibits the 26S proteostome that maintains cell cycle pathways related to growth and division
• Bortezomib is an inhibitor of NF-κB, a factor that is constituitively active in some cancers
Application
• Bortezomib is suitable for use in the research of multiple myeloma and lymphomas, and for use in the research of protein degradation pathways
• Bortezomib is intended for in vitro and biochemical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 179324-69-7
Molekylformel C19H25BN4O4
Molekylvikt (g/mol) 384.243
MDL-nummer MFCD09056737
InChI-nyckel GXJABQQUPOEUTA-RDJZCZTQSA-N
Synonym bortezomib, velcade, bortezomib ps-341, dpba, pyz-phe-boroleu, unii-69g8bd63pp, velcade tn, bortezomib velcade, 1r-3-methyl-1-2s-1-oxo-3-phenyl-2-pyrazinylcarbonyl amino propyl amino butyl boronic acid, 1r-3-methyl-1-2s-3-phenyl-2-pyrazine-2-carbonylamino propanoyl amino butyl boronic acid
PubChem CID 387447
ChEBI CHEBI:52717
IUPAC-namn [(1R)-3-methyl-1-[[(2S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)propanoyl]amino]butyl]boronic acid
LEDER B(C(CC(C)C)NC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(=O)C2=NC=CN=C2)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bortezomib
Smältpunkt 139°C to 143°C
Färg Brown to White
Kvantitet 5 mg
UN-nummer UN3249
Merck Index 14,1351
Löslighetsinformation Soluble in DMSO or ethanol
Formel vikt 384.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.