Läs mer
Bortezomib Impurity 11, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bortezomib Impurity 11 |
| CAS | 862895-00-9 |
| Molekylformel | C19H22N4O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-[(1S)-2-[[(1E)-3-Methyl-1-buten-1-yl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N4O2/c1-14(2)8-9-22-18(24)16(12-15-6-4-3-5-7-15)23-19(25)17-13-20-10-11-21-17/h3-11,13-14,16H,12H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,25)/b9-8+/t16-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(NC(C(=O)NC=CC(C)C)CC=1C=CC=CC1)C2=NC=CN=C2 |
| IUPAC-namn | N-[(2S)-1-[[(E)-3-methylbut-1-enyl]amino]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]pyrazine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.4 |