missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bortezomib, TRC

Produktkod. 30006624
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006624 5 mg
30006475 10 mg
30010791 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006624 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6757005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 179324-69-7
Molekylformel C19 H25 B N4 O4
Molekylvikt (g/mol) 384.24
Synonym Boronic acid, B-[(1R)-3-methyl-1-[[(2S)-1-oxo-3-phenyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]propyl]amino]butyl]-, Boronic acid, [(1R)-3-methyl-1-[[(2S)-1-oxo-3-phenyl-2-[(pyrazinylcarbonyl)amino]propyl]amino]butyl]- (9CI), Boronic acid, [3-methyl-1-[[1-oxo-3-phenyl-2-[(pyrazinylcarbonyl)amino]propyl]amino]butyl]-, [S-(R*,S*)]-, Bortezomib, DPBA, LDP 341, MG 341, MLN 341, NSC 681239, PS 314, PS 341, PS 341 (pharmaceutical), Radiciol, Velcade
IUPAC-namn [(1R)-3-methyl-1-[[(2S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)propanoyl]amino]butyl]boronic acid
LEDER CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2)B(O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bortezomib
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H25BN4O4/c1-13(2)10-17(20(27)28)24-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)23-19(26)16-12-21-8-9-22-16/h3-9,12-13,15,17,27-28H,10-11H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-,17-/m0/s1
Formel vikt 384.1969
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.