Läs mer
Boscalid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323736
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
30323736 5 ml
1 options
Produktkod. 30323736 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV10663000AL100
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boscalid
CAS 188425-85-6
Analyt- eller komponentnamn Boscalid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H12 Cl2 N2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3-Pyridinecarboxamide, 2-chloro-N-(4'-chloro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-, 2-Chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide, BAS 510F, Boscalid, Cantus, Emerald, Emerald (fungicide), Endura, F 510, Filan, Nicobifen
InChI formel InChI=1S/C18H12Cl2N2O/c19-13-9-7-12(8-10-13)14-4-1-2-6-16(14)22-18(23)15-5-3-11-21-17(15)20/h1-11H,(H,22,23)
LEDER Clc1ccc(cc1)c2ccccc2NC(=O)c3cccnc3Cl
IUPAC-namn 2-chloro-N-[2-(4-chlorophenyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 343.21
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 342.0327 g/mol