Läs mer
Boscalid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boscalid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12Cl2N2O/c19-13-9-7-12(8-10-13)14-4-1-2-6-16(14)22-18(23)15-5-3-11-21-17(15)20/h1-11H,(H,22,23) |
| Formel vikt | 342.0327 |