Läs mer
Bosentan Hydrate, TRC
Produktkod. 30339132
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30339132 25 mg
1 options
Produktkod. 30339132 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB67590525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bosentan Monohydrate
CAS 157212-55-0
Molekylformel C27 H29 N5 O6 S . H2 O
Kvantitet 25 mg
Synonym Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-, hydrate (1:1), Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-, monohydrate (9CI), Bosentan hydrate, Bosentan monohydrate
InChI formel InChI=1S/C27H29N5O6S.H2O/c1-27(2,3)18-10-12-19(13-11-18)39(34,35)32-23-22(38-21-9-6-5-8-20(21)36-4)26(37-17-16-33)31-25(30-23)24-28-14-7-15-29-24;/h5-15,33H,16-17H2,1-4H3,(H,30,31,32);1H2
LEDER O.COc1ccccc1Oc2c(NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)C)nc(nc2OCCO)c4ncccn4
IUPAC-namn 4-tert-butyl-N-[6-(2-hydroxyetoxi)-5-(2-metoxyfenoxi)-2-pyrimidin-2-ylpyrimidin-4-yl]bensensulfonamid; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 569.63
Formel vikt 569.1944