Läs mer
Bosentan, MedChemExpress
Produktkod. 16491966
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491966 500 mg -
16481346 200 mg -
16464147 50 mg 50mg
16447986 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491966 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0013
MedChemExpress Bosentan is a competitive and dual antagonist of endothelin-1 (ET) for the ETA and ETB receptors with Ki of 4.7 nM and 95 nM in human SMC, respectively.
Bosentan is a competitive and dual antagonist of endothelin-1 (ET) for the ETA and ETB receptors with Ki of 4.7 nM and 95 nM in human SMC, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bosentan
CAS 147536-97-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H29N5O6S
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (181.29 mM)
LEDER O=S(NC1=NC(C2=NC=CC=N2)=NC(OCCO)=C1OC3=CC=CC=C3OC)(C4=CC=C(C(C)(C)C)C=C4)=O
Molekylvikt (g/mol) 551.61
Formel vikt 551.61
Procent renhet 98.58%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation