Läs mer
Bosentan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bosentan |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H29N5O6S/c1-27(2,3)18-10-12-19(13-11-18)39(34,35)32-23-22(38-21-9-6-5-8-20(21)36-4)26(37-17-16-33)31-25(30-23)24-28-14-7-15-29-24/h5-15,33H,16-17H2,1-4H3,(H,30,31,32) |
| Formel vikt | 551.1839 |