Läs mer
Bosentanrelaterad USP förening D, Mikromol™
Produktkod. 30052678
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052678 25 mg
17983576 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052678 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3369.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bosentan-relaterad USP förening D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
CAS 150728-13-5
Analyt- eller komponentnamn 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H10 Cl2 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2,2'-Bipyrimidine, 4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-dipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)pyrimidine, (4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine), Bosentan Related Compound D, Bosentan Related Compound D
InChI formel InChI=1S/C15H10Cl2N4O2/c1-22-9-5-2-3-6-10(9)23-11-12(16)20-15(21-13(11)17)14-18-7-4-8-19-14/h2-8H,1H3
LEDER COc1ccccc1Oc2c(Cl)nc(nc2Cl)c3ncccn3
IUPAC-namn 4,6-diklor-5-(2-metoxyfenoxy)-2-pyrimidin-2-ylpyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 349.17
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 348,0181 g/mol