Läs mer
Fisherbrand™ Bossheads
Produktkod. 11745386 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Inkluderar:
Blå plastskruv
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11745386 Blå plastskruv Varje
1 options
Produktkod. 11745386
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För att säkert hålla klämmor på plats på laboratorieställningar. R&L Enterprises™ Bossheads kommer med förskjutna käftar för större styrka.
  • Aluminiumlegering med klämskruvar
  • För användning med stavar upp till 16 mm i diameter
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Bosshead Clamp
Inkluderar Blå plastskruv
För användning med (utrustning) För stavar upp till 16 mm dia.
Diameter (metrisk) 16 mm