Läs mer
Bochem™ Bosshead
Produktkod. 11845201
Material:
Laboral
Produktkod. 11845201
Brand: Bochem™ B08295273
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bochem™ Bosshead är konstruerad av Laboral och har en 90° vinkel.
  • Laboral
  • 90° vinkel
Specifikationer
Material Laboral
Beskrivning 90° Vinkel
Diameter (metrisk) 8 till 27 mm