Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bosshead Alu-Maxi för stänger upp till 24 mm
Description
- Tillverkad av pulverlackerad aluminium
- Lämplig för runda stänger och tillbehör upp till Ø 19 mm och Ø 24 mm
- Utrustad med tumskruvar gjorda av nickelpläterad mässing
Specifications
Specifications
| Material | Aluminium |
| Höjd (metrisk) | 35 mm |
| Produkttyp | Bosshead |
| Vikt (metrisk) | 90 g |