Läs mer
Velp™ Bosshead dubbelklämma
Produktkod. 10373230 Handla allt Velp Produkter
Change view
Typ:
Boss Head Double Clamp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10373230 Boss Head Double Clamp Varje
1 options
Produktkod. 10373230 Leverantör Velp™ Leverantörsnummer A00001301
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Velp Scientifica™ Bosshead dubbelklämma för användning med Velp™ Overhead-omrörare och OV5-homogenisatorer.
  • För användning med Overhead Omrörare och OV5 Homogenizers
Specifikationer
Färg Gray
För användning med (utrustning) VELP Overhead Omrörare och OV5 homogenisatorer
Kvantitet 1 vardera
Typ Boss Head Double Clamp
Material Cast Zinc, Aluminum