Läs mer
Fisherbrand™ Omrörare Bosshead
Produktkod. 12946826 Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
Insexnyckel, adaptrar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12946826
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att passa vertikala stavar med 18 mm diameter och 13 mm horisontella stödstänger.
  • Tillverkad i anodiserad aluminium med insexskruvar i rostfritt stål
  • Levereras med insexnyckel och adaptrar för att konvertera 18 mm hål för att ta emot 13 mm stång och 13 mm hålet för att ta emot en 9,5 mm stång
  • Blå finish
Specifikationer
Material Anodiserad aluminium, rostfritt stål
Inkluderar Insexnyckel, adaptrar
Storlek 18 mm dia., 13 mm dia.
För användning med (utrustning) 18 mm vertikala stavar, 13 mm horisontella stödstänger