Läs mer
Emma Safety Footwear Boston S1P sko
Storlek:
35
36
37
38
48
Beskrivning
- Extra lätt, extra stark. Denna Athletic skyddssko kombinerar optimal komfort med optimalt skydd. Och det har utseendet också. Tack vare den stickade textilöverdelen och den Nano Skyddsnäsan i kolkomposit, Boston är särskilt lätt och bekväm. Perfekt för arbetsplatser där säkerhet och långvarig komfort är högsta prioritet.
- TPU:n GripForce™ Easy Twist yttersula ger maximalt grepp, är hållbar och mycket återvinningsbar. Den integrerade snörningen förhindrar tryckpunkter från krokar och ögon och Hydro-Tec™ Antibakteriellt foder ger optimal andningsförmåga. Boston utstrålar ren sportsmannaanda och är designad för prestanda och utseende.
- industrier
- Logistik& transport
- Elektronik
- Tillverkning
- Skyddssko
- S1P-Säkerhetssko med sulplatta för torrt arbete
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart, Grå, Orange |
| För användning med (applikation) | Logistik och transport, Elektronik, Tillverkning |
| Liner material | Hydro-Tec Antibakteriell |
| Material | Polyuretan |
| Storlek | 37 |
| Tåmaterial | Sammansatt |
| Färdig | Standardbredd |
| Ankel stil | Lågskuren |
| Visa mer |