Läs mer
Emma Safety Footwear Boston säkerhetsskor
Produktkod. 15938391
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15938391
Brand: Emma Safety Footwear MM40064745
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TPU:n GripForce™ Easy Twist yttersula ger maximalt grepp, är hållbar och mycket återvinningsbar. Den integrerade snörningen förhindrar tryckpunkter från krokar och ögon och Hydro-Tec™ fodret ger optimal andningsförmåga.
  • S1P-Skyddssko med sulplatta för torrt arbete
  • Stickad textilkonstruktion
  • Polyuretanbelagd
  • Hydro-Tec™ Antibakteriell
  • Metallfri
  • Kromfritt foder
  • ESD-certifierad
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Förslutningstyp Snören
Färg Svart, Grå
Design Boston
Liner material Hydro-Tec™ Antibakteriell
Material Textil
Storlek 45
Tåmaterial Sammansatt