Läs mer
Emma Safety Footwear Boston säkerhetsskor
Produktkod. 15978381
Change view
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Förpackningsstorlek:
1 par
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15978381 39 1 par
15988381 40 1 par
15998381 41 1 par
15908391 42 1 par
15918391 43 1 par
15928391 44 1 par
15938391 45 1 par
15948391 46 1 par
15958391 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15978381 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM40064739
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TPU:n GripForce™ Easy Twist yttersula ger maximalt grepp, är hållbar och mycket återvinningsbar. Den integrerade snörningen förhindrar tryckpunkter från krokar och ögon och Hydro-Tec™ fodret ger optimal andningsförmåga.
  • S1P-Skyddssko med sulplatta för torrt arbete
  • Stickad textilkonstruktion
  • Polyuretanbelagd
  • Hydro-Tec™ Antibakteriell
  • Metallfri
  • Kromfritt foder
  • ESD-certifierad
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Förslutningstyp Snören
Färg Svart, Grå
Design Boston
Liner material Hydro-Tec™ Antibakteriell
Material Textil
Storlek 39
Tåmaterial Sammansatt