Läs mer
Bosutinib, MedChemExpress
Produktkod. 16499946
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16499946 50 mg -
16423438 10 mg 10mg
16420936 200 mg -
16404656 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16499946 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10158
MedChemExpress Bosutinib is an oral Src/Abl tyrosine kinase inhibito with IC50 of 1.2 nM and 1 nM, respectively.
Bosutinib is an oral Src/Abl tyrosine kinase inhibito with IC50 of 1.2 nM and 1 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bosutinib
CAS 380843-75-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H29Cl2N5O3
Kvantitet 50 mg
Synonym SKI-606
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 46 mg/mL (86.72 mM)
LEDER CN1CCN(CC1)CCCOC2=C(C=C3C(NC4=CC(OC)=C(C=C4Cl)Cl)=C(C=NC3=C2)C#N)OC
Molekylvikt (g/mol) 530.45
Formel vikt 530.45
Procent renhet 98.26%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease