missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bosutinib Monohydrate, Mikromol

Produktkod. 30463150
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463150 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30463150 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3998.010250

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Bosutinib Monohydrate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bosutinib Monohydrate
CAS 918639-08-4
Analyt- eller komponentnamn Bosutinib Monohydrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C26 H29 Cl2 N5 O3 . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bosutinib monohydrate, 3-Quinolinecarbonitrile, 4-[(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-, hydrate (1:1) (ACI)
InChI formel InChI=1S/C26H29Cl2N5O3.H2O/c1-32-6-8-33(9-7-32)5-4-10-36-25-13-21-18(11-24(25)35-3)26(17(15-29)16-30-21)31-22-14-23(34-2)20(28)12-19(22)27;/h11-14,16H,4-10H2,1-3H3,(H,30,31);1H2
Lösningstyp Neat
LEDER O.COc1cc(Nc2c(cnc3cc(OCCCN4CCN(C)CC4)c(OC)cc23)C#N)c(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn 4-(2,4-dichloro-5-methoxy-anilino)-6-methoxy-7-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy]quinoline-3-carbonitrile;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 548.4614
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 547.1753 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.