Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Bottle Adapter
Click to view available options
Diameter (metrisk) Yttre:
33 mm
38 mm
40 mm
45 mm
Conditionnement:
Varje
Spécification
Spécification
| Diameter (metrisk) Yttre | 40 mm |
| Antal per förpackning | 1 Each |
| Typ | Buret Adapter |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu