Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Bottle Adapter
Diameter (metrisk) Yttre:
33 mm
38 mm
40 mm
45 mm
Unit Size:
Varje
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Yttre | 38 mm |
| För användning med (utrustning) | BT30/50 Digital Burette |
| Antal per förpackning | 1 Each |
| Typ | Buret Adapter |