Läs mer
BRAND™ Flaskadapter för BRAND Bottletop Dispensers och Bottletop Burettes
Produktkod. 10170331 Handla allt Brand Produkter
Trådstorlek:
External Thread: 33 mm; Bottle Thread: 38 mm
External Thread: 33 mm; Bottle Thread: 40 mm
External Thread: 33 mm; Bottle Thread: 45 mm
Material:
PTFE, ETFE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10170331
Brand: BRAND™ 704388
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Adaptrar för vanliga flaskgängor och standard koniska leder
  • Ekonomiska polypropenadaptrar fungerar för de flesta applikationer
  • ETFE/PTFE-adaptrar för aggressiva syror och lösningsmedel
  • Inledande nummer hänvisar till hangängan på adaptern
  • Andra siffran hänvisar till flaskhalsen som adaptern passar
  • 28 mm, 24 mm och 22 mm flaskgängor kräver staplingsadapter med 45/33 mm adapter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PTFE, ETFE
Typ av hals Bottle Thread: 38 mm
Trådstorlek External Thread: 33 mm; Bottle Thread: 38 mm
Diameter (metrisk) Hals 38 mm
Diameter (metrisk) yttre hals 33 mm