Läs mer
Reitenspiess™ Flaskborste
Produktkod. 10196600
Change view
Diameter (metrisk) borst:
55 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) borst unitSize
10196600 55 mm Varje
11301275 80 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10196600 Leverantör Reitenspiess™ Leverantörsnummer 22550234
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Rengör, desinficera och sterilisera dina laboratorieflaskor med hjälp av Reitenspiess™ Flaskborste. Med en rad olika längder och borsttyper kan borsten specificeras efter dina specifika glasvarubehov.
  • Olika borsttyper
  • 1 st i paketet
  • Olika längder och diametrar
Specifikationer
Produkttyp Flaskborste
Diameter (metrisk) borst 55 mm
Längd (metrisk) 500 mm
Kvantitet 1 st