Läs mer
Reitenspiess™ Flaskborste
Produktkod. p-8008527
Diameter (metrisk) borst:
55 mm
80 mm
Borstmaterial:
Blekt borst
Hog Bristle
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10196600
Brand: Reitenspiess™ 22550234
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Rengör, desinficera och sterilisera dina laboratorieflaskor med hjälp av Reitenspiess™ Flaskborste. Med en rad olika längder och borsttyper kan borsten specificeras efter dina specifika glasvarubehov.
  • Olika borsttyper
  • 1 st i paketet
  • Olika längder och diametrar
Specifikationer
Produkttyp Flaskborste
Borstmaterial Hog Bristle
Diameter (metrisk) borst 55 mm
Längd (metrisk) 500 mm
Kvantitet 1 st