Läs mer
B2M™ Flaskborstar
Produktkod. 11768632
Längd (metriskt) handtag:
190 mm
250 mm
270 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Längd (metrisk) borste:
75 mm
80 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Diameter (metrisk) borst:
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
30 mm
50 mm
Tips Typ:
Bomullsspets
Inbunden borstspets
Return End
Skalände
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Artikelnummer. 11768632
missing translation for 'mfr': B2M™ 10781
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rengör alla typer av flaskor och tuber. B2M™ Flaskborstar finns med silke, nylon eller gethårsborst för alla användningsområden. Borststilar och storlekar finns tillgängliga för effektiv rengöring av alla storlekar och typer av kärl.
  • Tre val av borst:
    • Vita sidenborst för allmän rengöring
    • Nylon borst är mycket resistenta för användning med aggressiva ämnen
    • Gethårsborst är mycket mjuka för känslig rengöring
  • En mängd olika tipsstilar, inklusive: bundna borst, 2 vekar, bomull och skalspetsar
  • För rengöring av alla kärl: tuber, byretter, kulor och flaskor
Spezifikation
Produkttyp Flaskborste
Borstmaterial Nylon
Tips Typ Inbunden borstspets
Diameter (metrisk) borst 50 mm
För användning med (applikation) Allmänrengöring, med aggressiva ämnen
För användning med (utrustning) Flaska
Längd (metrisk) borste 120 mm
Längd (metriskt) handtag 400 mm
Kvantitet 10 Pk.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt