Läs mer
B2M™ Flaskborstar
Beskrivning
- Tre val av borst:
- Vita sidenborst för allmän rengöring
- Nylon borst är mycket resistenta för användning med aggressiva ämnen
- Gethårsborst är mycket mjuka för känslig rengöring
- En mängd olika tipsstilar, inklusive: bundna borst, 2 vekar, bomull och skalspetsar
- För rengöring av alla kärl: tuber, byretter, kulor och flaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flaskborste |
| Tips Typ | Return End |
| Diameter (metrisk) borst | 15 mm |
| För användning med (applikation) | Allmänrengöring, med aggressiva ämnen |
| För användning med (utrustning) | Provrör |
| Längd (metrisk) borste | 100 mm |
| Längd (metriskt) handtag | 300 mm |
| Kvantitet | 10 Pk. |