Läs mer
B2M™ Flaskborstar
Produktkod. 12048758
Change view
Längd (metriskt) handtag:
190 mm
250 mm
270 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Längd (metrisk) borste:
75 mm
80 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Diameter (metrisk) borst:
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
30 mm
50 mm
Tips Typ:
Bomullsspets
Inbunden borstspets
Return End
Skalände
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metriskt) handtag Längd (metrisk) borste Diameter (metrisk) borst Tips Typ Förpackningsstorlek
12048758 250 mm 110 mm 18 mm Return End -
12038768 300 mm 100 mm 15 mm Return End -
11788612 270 mm 100 mm 50 mm Skalände -
12028768 500 mm 100 mm 13 mm Return End -
12058758 250 mm 110 mm 30 mm Return End -
12048768 300 mm 110 mm 18 mm Bomullsspets -
12058768 300 mm 110 mm 20 mm Return End -
11768632 400 mm 120 mm 50 mm Inbunden borstspets Paket med 10
11788592 500 mm 120 mm 50 mm Inbunden borstspets -
12088758 300 mm 75 mm 8 mm Return End -
12038758 190 mm 80 mm 12 mm Return End -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 12048758 Leverantör B2M™ Leverantörsnummer 10086
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rengör alla typer av flaskor och tuber. B2M™ Flaskborstar finns med silke, nylon eller gethårsborst för alla användningsområden. Borststilar och storlekar finns tillgängliga för effektiv rengöring av alla storlekar och typer av kärl.
  • Tre val av borst:
    • Vita sidenborst för allmän rengöring
    • Nylon borst är mycket resistenta för användning med aggressiva ämnen
    • Gethårsborst är mycket mjuka för känslig rengöring
  • En mängd olika tipsstilar, inklusive: bundna borst, 2 vekar, bomull och skalspetsar
  • För rengöring av alla kärl: tuber, byretter, kulor och flaskor
Specifikationer
Produkttyp Flaskborste
Tips Typ Return End
Diameter (metrisk) borst 18 mm
För användning med (applikation) Allmän rengöring
För användning med (utrustning) Provrör
Längd (metrisk) borste 110 mm
Längd (metriskt) handtag 250 mm
Kvantitet 10 Pk.