Läs mer
B2M™ Flaskborstar
Produktkod. p-8000510
Längd (metriskt) handtag:
190 mm
250 mm
270 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Längd (metrisk) borste:
75 mm
80 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Diameter (metrisk) borst:
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
30 mm
50 mm
Tips Typ:
Bomullsspets
Inbunden borstspets
Return End
Skalände
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12038768
Brand: B2M™ 10158
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rengör alla typer av flaskor och tuber. B2M™ Flaskborstar finns med silke, nylon eller gethårsborst för alla användningsområden. Borststilar och storlekar finns tillgängliga för effektiv rengöring av alla storlekar och typer av kärl.
  • Tre val av borst:
    • Vita sidenborst för allmän rengöring
    • Nylon borst är mycket resistenta för användning med aggressiva ämnen
    • Gethårsborst är mycket mjuka för känslig rengöring
  • En mängd olika tipsstilar, inklusive: bundna borst, 2 vekar, bomull och skalspetsar
  • För rengöring av alla kärl: tuber, byretter, kulor och flaskor
Specifikationer
Produkttyp Flaskborste
Borstmaterial Nylon
Tips Typ Return End
Diameter (metrisk) borst 15 mm
För användning med (applikation) Allmänrengöring, med aggressiva ämnen
För användning med (utrustning) Provrör
Längd (metrisk) borste 100 mm
Längd (metriskt) handtag 300 mm
Kvantitet 10 Pk.