Läs mer
Socorex™ Calibrex™ Universal 520 flaskdispensrar
Beskrivning
- Dispenser med justerbar volym.
- Kemiskt resistent.
- Smidig, enkel aktivering.
- Basgängan passar 32 mm flaskhalsdiameter.
- Levereras med 3 adaptrar (PP-material) för 28, 40 och 45 mm flaskhalsdiametrar.
- Färgkodningsidentifiering.
- QR-kodad kemisk kompatibilitet
- Snabb, pålitlig och vänlig volyminställning:
- Snabb och exakt enhandsjustering.
- Effektiv klick-stoppmekanism förhindrar oönskade förändringar.
- Stor display är lätt att läsa; fönstret justeras till önskad sida av instrumentkroppen.
- Varje steg på den cylindriska kammen är förkalibrerat och motsvarar en indelning på volymgraderingen.
- Instrumentet roterar 360 grader° för lämplig placering ovanpå flaskan.
- Luftintaget kan förstoras för att ta emot ett Luer-membranfilter om luftburen förorening är ett problem.
- Fabrikskalibrerad och lätt omkalibrerad i laboratoriet.
- Demontering/återmontering utan verktyg.
- Autoklaverbar vid 121 °C / 250 °F.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | < ±2,0 % till < ±0,6 % |
| Produkttyp | Flask-Calibrex |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Volym (metrisk) | 1 till 5 ml |
| Ökar | 0.1 mL |
| Precision | <0.5% - <0.1% |