Läs mer
Socorex™ Calibrex™ Universal 520 flaskdispensrar
Produktkod. p-8010132
Volym (metrisk):
1 till 10 ml
1 till 5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10586712
Brand: Socorex™ 520.010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konstruerade med kemiskt inerta kontaktkomponenter för bred kemikalieresistens, är dessa flasktoppsdispensrar universellt anpassade för de flesta laboratoriereagenser. Socorex™ Calibrex™ Universal 520 flaskdispensrar är lätta att använda och underhålla.
  • Dispenser med justerbar volym.
  • Kemiskt resistent.
  • Smidig, enkel aktivering.
  • Basgängan passar 32 mm flaskhalsdiameter.
    • Levereras med 3 adaptrar (PP-material) för 28, 40 och 45 mm flaskhalsdiametrar.
  • Färgkodningsidentifiering.
  • QR-kodad kemisk kompatibilitet
  • Snabb, pålitlig och vänlig volyminställning:
    • Snabb och exakt enhandsjustering.
    • Effektiv klick-stoppmekanism förhindrar oönskade förändringar.
    • Stor display är lätt att läsa; fönstret justeras till önskad sida av instrumentkroppen.
    • Varje steg på den cylindriska kammen är förkalibrerat och motsvarar en indelning på volymgraderingen.
  • Instrumentet roterar 360 grader° för lämplig placering ovanpå flaskan.
  • Luftintaget kan förstoras för att ta emot ett Luer-membranfilter om luftburen förorening är ett problem.
  • Fabrikskalibrerad och lätt omkalibrerad i laboratoriet.
  • Demontering/återmontering utan verktyg.
  • Autoklaverbar vid 121 °C / 250 °F.
Specifikationer
Noggrannhet <±1,5 % -<± 0,6 %
Produkttyp Flask-Calibrex
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Volym (metrisk) 1 till 10 ml
Ökar 0.25 mL
Precision <0.5% - <0.1%