Läs mer
Cole Parmer Bottle/Cylinder Brush
Produktkod. 11792473 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11792473 Svart Paket med 12
1 options
Produktkod. 11792473 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 8455016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.00 SEK
    1777.92 SEK / Paket med 12
    Save 42.08 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cole Parmer Bottle/Cylinder Brush is ideal for cleaning bottles, cylinders, and large test tubes
  • Full radial end tip promotes effective cleaning and reduces scratching of glass and plasticware.
  • Wire handle has hanging hook
Specifikationer
Produkttyp Bottle/Cylinder Brushes
Handtagsmaterial Wire
Tips Typ Full Radial End
Färg Svart
För användning med (utrustning) Bottles, Cylinders, Large Test Tubes
Längd (engelska) 16 tum
Längd (engelska) Handtag 11 in.
Längd (metrisk) 40.64 cm
Kvantitet 12/Pk.