Läs mer
Cole-Parmer™ Flaskhållare
Produktkod. 11740009 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Håller:
Flaskor (4 x 3-1/8 tum i diameter)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
11740009 Flaskor (4 x 3-1/8 tum i diameter) Varje
1 options
Produktkod. 11740009 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 6352670
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cole Parmer Bottle Holder can be mounted to a wall, hood, or benchtop using attached double-faced tape. Will easily handle most standard wash bottles.
Cole Parmer Bottle Holder can be mounted to a wall, hood, or benchtop using attached double-faced tape. Will easily handle most standard wash bottles.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Håller Flaskor (4 x 3-1/8 tum i diameter)
Material Polypropen, PVC
Positioner Mount to wall, hood, or benchtop
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1/Pk.
Produkttyp Bottle Racks and Carriers
Diameter (metrisk) Inre 76.2 mm