Läs mer
Sampling Systems™ Flaskhållare
Produktkod. 17992042 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17992042 500 ml
17962042 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17992042 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 5065D502
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller säkert flaskor upp till 88 mm i diameter på TeleScoop. Vinkeln kan ställas in innan vätskeproverna tas.
  • Teleskopiska provtagare används ofta för att ta ytprover från floder, tankar och sjöar
  • Ett brett urval av tillbehör finns tillgängligt för att göra TeleScoop idealisk för de flesta applikationer
  • Tillbehör är utbytbara och klickar helt enkelt på plats
Specifikationer
Produkttyp Dipper
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej