Läs mer
Sampling Systems™ Bottle Liquid Sampler
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
1000 mm
1500 mm
Inkluderar:
500 ml glasflaska
500 ml glasflaska, flasklock
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 316L Stainless Steel sampler body
- Glass bottle
- Single point
- Sampling for low to medium viscosity liquids
- Ideal for low volume (unit dose) sampling
- The sampler is available with a cover that stops the bottle getting wet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | MiniSampler |
| Material | Stainless Steel with Glass Bottle |
| Inkluderar | 500 ml glasflaska, flasklock |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |