Läs mer
Socorex™ Bottle Top Dispenser 520 modell
Produktkod. 13548290
Volym (metrisk):
10 till 100ml
2,5 till 25 ml
5 till 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13548290
Brand: Socorex™ 525.100
Bara null kvar
Specifikationer
Produkttyp Dispenser för flaska
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad SV ISO 8655
Volym (metrisk) 10 till 100ml
Inkluderar Slipad glaskolv
Modell 525