Läs mer
Socorex™ Bottle Top Dispenser 520 modell
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dispenser för flaska |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 8655 |
| Volym (metrisk) | 5 till 50 ml |
| Inkluderar | Slipad glaskolv |
| Modell | 525 |