Läs mer
Socorex™ Bottle Top Dispenser 520 modell
Produktkod. p-8010130
Volym (metrisk):
10 till 100ml
2,5 till 25 ml
5 till 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13538290
Brand: Socorex™ 525.025
Bara null kvar
Specifikationer
Produkttyp Dispenser för flaska
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad SV ISO 8655
Volym (metrisk) 2,5 till 25 ml
Inkluderar Slipad glaskolv
Modell 525