Läs mer
Corning™ Bottle Top Dispenser (BTD) PTFE-kolv
Produktkod. 16852110 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
16852110 100 ml -
16802110 2,5 ml -
16812110 5 ml -
16822110 10 ml -
16832110 25 ml Varje
16842110 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16852110 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6866
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00 SEK
    1071.84 SEK / Paket med 1
    Save 78.16 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 14-04-2027
PTFE-kolv för BTD och dispensering av reagenser
  • Specialiserat luftrening och slutna kretssystem säkerställer ingen förlust av reagens under dispensering, såväl som när enheten inte används
  • Levereras med fyra adaptrar med olika diametrar för universell användning med flera flaskstorlekar
  • Teleskopiskt sugrör kan justeras smidigt till olika flaskhöjder
  • Kalibreringsverktyg möjliggör enkel kalibrering i laboratoriet med inbyggd omkalibreringsmekanism för att säkerställa högsta reproducerbarhet under ’dispenserns långa livscykel
  • Varje dispenser är individuellt testad och levereras med ett prestationscertifikat
  • Använder:
    • För dispensering av organiska och oorganiska vätskor
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Volym (metrisk) 100 ml
    För användning med (applikation) Dispensering av organiska och oorganiska vätskor
    Inkluderar Fyra adaptrar