Beskrivning
- Noggrann och reproducerbar volyminställning
- 360° vridbart ventilblock för bekväm dispensering med tuffa flaskanslutningar
- Bekvämt tömningsrör med 3 lägen för dispensering, provåtervinning och tömning
- Unikt droppfritt system för att öka säkerheten på jobbet
- Enkel demontering för rengöring
- Enkel kalibrering i labb med inbyggd omkalibreringsmekanism
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,03 ml |
| Produkttyp | Dispenser för flaska |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8655 |
| Färg | Grå, orange |
| Densitet | 2,2 g/cm 3 |
| Material | Polypropen, PTFE |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 5 ml |
| För användning med (applikation) | Snabb och exakt dispensering av syror, baser och lösningsmedel |
| För användning med (utrustning) | Glas och plastflaskor |
| Inkluderar | Kalibreringsverktyg, gängadaptrar (4 storlekar), teleskopiskt sugrör, bruksanvisning, prestandacertifikat |
| Visa mer |