Läs mer
Beschreibung
- Noggrann och reproducerbar volyminställning
- 360° vridbart ventilblock för bekväm dispensering med tuffa flaskanslutningar
- Bekvämt tömningsrör med 3 lägen för dispensering, provåtervinning och tömning
- Unikt droppfritt system för att öka säkerheten på jobbet
- Enkel demontering för rengöring
- Enkel kalibrering i labb med inbyggd omkalibreringsmekanism
Spezifikation
Spezifikation
| Noggrannhet | ±0,06 ml |
| Produkttyp | Dispenser för flaska |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8655 |
| Färg | Grå, orange |
| Densitet | 2,2 g/cm 3 |
| Material | Polypropen, PTFE |
| Volym (metrisk) | 1 till 10 ml |
| För användning med (applikation) | Snabb och exakt dispensering av syror, baser och lösningsmedel |
| För användning med (utrustning) | Glas och plastflaskor |
| Inkluderar | Kalibreringsverktyg, gängadaptrar (4 storlekar), teleskopiskt sugrör, bruksanvisning, prestandacertifikat |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?