Läs mer
Corning™ Bottle Top Dispensers
Produktkod. 16892080 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100ml
2,5 till 25 ml
5 till 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
16892080 0,25 till 2,5 ml -
16802090 0,5 till 5 ml Varje
16812090 1 till 10 ml -
16822090 2,5 till 25 ml -
16832090 5 till 50 ml -
16842090 10 till 100ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16892080 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5025.00 SEK
    4694.65 SEK / Paket med 1
    Save 330.35 SEK
    6% Av
I lager
Corning™ Bottle Top Dispensers är volymetriska instrument utformade för bekväm och säker dispensering av vätskor utan förlust av reagens.
  • Noggrann och reproducerbar volyminställning
  • 360° vridbart ventilblock för bekväm dispensering med tuffa flaskanslutningar
  • Bekvämt tömningsrör med 3 lägen för dispensering, provåtervinning och tömning
  • Unikt droppfritt system för att öka säkerheten på jobbet
  • Enkel demontering för rengöring
  • Enkel kalibrering i labb med inbyggd omkalibreringsmekanism
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,012 ml
Produkttyp Dispenser för flaska
Certifikat och efterlevnad ISO 8655
Färg Grå, orange
Densitet 2,2 g/cm 3
Material Polypropen, PTFE
Volym (metrisk) 0,25 till 2,5 ml
För användning med (applikation) Snabb och exakt dispensering av syror, baser och lösningsmedel
För användning med (utrustning) Glas och plastflaskor
Inkluderar Kalibreringsverktyg, gängadaptrar (4 storlekar), teleskopiskt sugrör, bruksanvisning, prestandacertifikat
Ökar 0.05 mL
Precision ≤0,002 ml
Sterilitet Icke-steril
Temperatur (engelska) 33,8 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) 1 °C till 40 °C
Ångtryck ≤500 mbar
Viskositetsbetyg ≤500 mm 2 /sek
Garanti 3 år