Läs mer
Corning™ Bottle Top Dispensers
Produktkod. p-7184587 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100ml
2,5 till 25 ml
5 till 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16892080
Brand: Corning™ 6840
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Corning™ Bottle Top Dispensers är volymetriska instrument utformade för bekväm och säker dispensering av vätskor utan förlust av reagens.
  • Noggrann och reproducerbar volyminställning
  • 360° vridbart ventilblock för bekväm dispensering med tuffa flaskanslutningar
  • Bekvämt tömningsrör med 3 lägen för dispensering, provåtervinning och tömning
  • Unikt droppfritt system för att öka säkerheten på jobbet
  • Enkel demontering för rengöring
  • Enkel kalibrering i labb med inbyggd omkalibreringsmekanism
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,012 ml
Produkttyp Dispenser för flaska
Certifikat och efterlevnad ISO 8655
Färg Grå, orange
Densitet 2,2 g/cm 3
Material Polypropen, PTFE
Volym (metrisk) 0,25 till 2,5 ml
För användning med (applikation) Snabb och exakt dispensering av syror, baser och lösningsmedel
För användning med (utrustning) Glas och plastflaskor
Inkluderar Kalibreringsverktyg, gängadaptrar (4 storlekar), teleskopiskt sugrör, bruksanvisning, prestandacertifikat
Ökar 0.05 mL
Precision ≤0,002 ml
Sterilitet Icke-steril
Temperatur (engelska) 33,8 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) 1 °C till 40 °C
Ångtryck ≤500 mbar
Viskositetsbetyg ≤500 mm 2 /sek
Garanti 3 år