Läs mer
Corning™ Bottle Top Dispensers (BTD) Ytterhölje
Produktkod. 16852090 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
2.5 mL
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16852090
Brand: Corning™ 6846
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ytterhölje för BTD och dispenseringsreagens
  • Specialiserat luftrening och slutna kretssystem säkerställer ingen förlust av reagens under dispensering, såväl som när enheten inte används
  • Levereras med fyra adaptrar med olika diametrar för universell användning med flera flaskstorlekar
  • Teleskopiskt sugrör kan justeras smidigt till olika flaskhöjder
  • Kalibreringsverktyg möjliggör enkel kalibrering i laboratoriet med inbyggd omkalibreringsmekanism för att säkerställa högsta reproducerbarhet under ’dispenserns långa livscykel
  • Varje dispenser är individuellt testad och levereras med ett prestationscertifikat
  • Använder:
    • För dispensering av organiska och oorganiska vätskor
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Volym (metrisk) 2.5 mL
    För användning med (applikation) Dispensering av organiska och oorganiska vätskor
    Inkluderar Fyra adaptrar