Läs mer
Corning™ Bottle Top Dispensers (BTD) Ytterhölje
Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
2.5 mL
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Specialiserat luftrening och slutna kretssystem säkerställer ingen förlust av reagens under dispensering, såväl som när enheten inte används
- Levereras med fyra adaptrar med olika diametrar för universell användning med flera flaskstorlekar
- Teleskopiskt sugrör kan justeras smidigt till olika flaskhöjder
- Kalibreringsverktyg möjliggör enkel kalibrering i laboratoriet med inbyggd omkalibreringsmekanism för att säkerställa högsta reproducerbarhet under ’dispenserns långa livscykel
- Varje dispenser är individuellt testad och levereras med ett prestationscertifikat
- För dispensering av organiska och oorganiska vätskor
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| För användning med (applikation) | Dispensering av organiska och oorganiska vätskor |
| Inkluderar | Fyra adaptrar |