Läs mer
Corning™ Bottle Top Dispensers (BTD) Ytterhölje
Produktkod. 16892090 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2,5 ml
5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
16892090 100 ml -
16852090 2,5 ml -
16862090 5 ml -
16872090 25 ml -
16882090 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16892090 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 SEK
    1168.10 SEK / Paket med 1
    Save 81.90 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 14-04-2027
Ytterhölje för BTD och dispenseringsreagens
  • Specialiserat luftrening och slutna kretssystem säkerställer ingen förlust av reagens under dispensering, såväl som när enheten inte används
  • Levereras med fyra adaptrar med olika diametrar för universell användning med flera flaskstorlekar
  • Teleskopiskt sugrör kan justeras smidigt till olika flaskhöjder
  • Kalibreringsverktyg möjliggör enkel kalibrering i laboratoriet med inbyggd omkalibreringsmekanism för att säkerställa högsta reproducerbarhet under ’dispenserns långa livscykel
  • Varje dispenser är individuellt testad och levereras med ett prestationscertifikat
  • Använder:
    • För dispensering av organiska och oorganiska vätskor
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Volym (metrisk) 100 ml
    För användning med (applikation) Dispensering av organiska och oorganiska vätskor
    Inkluderar Fyra adaptrar