Läs mer
Fisherbrand™ Flask- och rörroller, variabel hastighet 5 till 80 rpm, digital display
Produktkod. 15376617 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
0,5 till 80 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall Förpackningsstorlek
15376617 0,5 till 80 rpm Varje
1 options
Produktkod. 15376617 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 88861004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17258.49 SEK
    11671.01 SEK / Paket med 1
    Save 5587.48 SEK
    32% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Elegant och kompakt flaska/rörrulle kan rulla flera storlekar av rör eller flaskor.
  • Justerbar hastighet för att passa en mängd olika applikationer
  • Stapelingsbar enhet för att spara lite bänkutrymme
  • CO2-beständig, valfri fjärrkontroll för användning i inkubator eller biosäkerhetsskåp.
  • Hastighetsområde: 0,5 till 80 rpm
  • Omgivningstemperatur: 4°C till 60°C
  • Sex rullar standard, upp till 11
  • Kontinuerligt läge
  • Strömförsörjning: AC100-240V, 50-60Hz
  • Tidsintervall: 0-999 min eller kontinuerlig körning
  • Tillgängliga rör eller flaskor Max.: 120 mm flaskor; rör
  • Ny vikt: 6,5 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 6.5 kg
Hastighetsintervall 0,5 till 80 rpm
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 60 °C
Wattal 10 W
Mått (L x B x H) 402 x 360 x 72 mm
Fuktighetsområde ≤95 %
Antal rullar 6 rullar standard, upp till 11 kan läggas till