Läs mer
Thermo Scientific™ Flask-/rörroller
Produktkod. 15258854 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Pluggtyp:
Sladdset med olika pluggar
US Plug
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
15258854 Sladdset med olika pluggar Varje
15248854 US Plug Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15258854 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88881004
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Använd denna eleganta, kompakta flask-/rörroller, som kan rulla tuber eller flaskor i flera storlekar, på ett säkert sätt i CO2- och/eller fuktiga miljöer.
Använd säkert den eleganta, kompakta Thermo Scientific™ Flask-/rörroller i CO 2 och/eller fuktiga miljöer. Flask-/rörrollern kan rulla rör eller flaskor i flera storlekar och har digitalt kontrollerad hastighet från 1–80 rpm. Maximera värdefullt bänk- eller inkubatorutrymme genom att stapla två högt med staplingssatsen (tillval). Styr utan att störa inkubationsprover med den valfria fjärrkontrollen, som även lägger till en timerfunktion när den används. Inkluderar O-ringar för att säkerställa smidig rullning vid användning av rör.
  • Justerbar hastighet rymmer en mängd olika tillämpningar
  • Anti-korrosiv, slitstark konstruktion möjliggör användning i fuktiga och CO 2-miljöer
  • Justerbara rollers rymmer en mängd olika rör-/flaskstorlekar
  • Staplingssats gör det möjligt att stapla två enheter, vilket sparar värdefullt bänkutrymme
  • Fjärrkontroll som tillval underlättar manövrering av enheten i inkubatorn och lägger till timerfunktion
Inkluderar:
O-ringar för att säkerställa smidig rullning vid användning av rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Roterande vinkel 0°
Bärande kapacitet (metrisk) 6.5 kg
Hastighetsintervall 1 till 80 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 60 °C
Wattal 10 W
Produkttyp Rullar
Bärande kapacitet (engelska) 14.3 lb.
Certifikat och efterlevnad cCSAus, CE
Pluggtyp Sladdset med olika pluggar
Temperaturområde (engelska) 39,2 °F till 140 °F
Frekvens 50/60 Hz
Diameter (engelska) Roller 1,1 tum
Max. Flaskdiameter (engelska) ≤ 4,72 tum
Diameter (metrisk) rulle 28 mm
Max. Flaskdiameter (metrisk) ≤ 120 mm
Mått (L x B x H) 14,2 x 2,8 tum (360 x 72 mm)
Höjd (engelska) 2,8 tum
Höjd (metrisk) 72 mm
Längd (engelska) 14,2 tum
Längd (metrisk) 360 mm
Bredd (engelska) 14,9 tum
Bredd (metrisk) 378 mm
Fraktvikt (engelska) 14.3 lb.
Fraktvikt (metrisk) 6.5 kg
Modell Flaska, rörroller
Visa LED-hastighetsdisplay för roller
Fuktighetsområde ≤95 %
Antal rullar 6 rullar standard, upp till 11 kan läggas till
Staplingsbar Two höga med valfri sats
Timerintervall 0 till 999 min., Kontinuerlig
Tolerans ≤ 95 % luftfuktighet och CO 2 resistent
Garanti och serviceerbjudande 2 år
Show More Show Less
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.