Läs mer
Sartorius Buteljerat media för Sartorius Membranfiltreringsenheter
Produktkod. 10544951 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Escherichia coli and Coliforms
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Yeasts and molds
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of wild Yeasts
Membranfiltreringsmetod eller för direkt inkubation, för bestämning av laktobaciller och pediokocker och andra ölförstörande organismer
Membranfiltreringsmetod eller för direkt inkubation, för bestämning av totalt antal
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
10544951 Membranfiltreringsmetod eller för direkt inkubation, för bestämning av totalt antal Paket med 4
10440472 Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Yeasts and molds Paket med 4
11790875 Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of wild Yeasts Paket med 4
10069600 Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Escherichia coli and Coliforms Paket med 4
10475401 Membranfiltreringsmetod eller för direkt inkubation, för bestämning av laktobaciller och pediokocker och andra ölförstörande organismer Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10544951 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 14144A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00 SEK
    1796.79 SEK / Paket med 4
    Save 68.21 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lysinagarmedia för bestämning av vildjäst
Det traditionella odlingsmediet för mikroorganismer är agarmedium. Detta kan användas för membranfiltreringsmetoden eller för direkt inkubation. Agarmedia på flaska är det kostnadseffektiva alternativet för att gjuta plåtar.
  • 250 ml flaskor, 4 flaskor per låda
  • Ekonomiskt, ger tids- och kostnadsbesparingar
  • Enligt internationella formler
  • Konsekvent kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ursprungsland Tyskland
Form Vätska
Formatera Flaska
Tillverkningsursprung Tyskland
Medietyp Näringsämne
Produkttyp Kulturmedium
Sterilitet Sterila
Testtyp Standardantal plattor för mikroorganismer
Fyll volym 250 mL
För användning med (applikation) Membranfiltreringsmetod eller för direkt inkubation, för bestämning av totalt antal
För användning med (utrustning) Sartorius Membranfiltreringsenheter
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 250 mL