Läs mer
Sartorius Buteljerat media för Sartorius Membranfiltreringsenheter
Produktkod. p-4240983 Handla allt Sartorius Produkter
För användning med (applikation):
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Escherichia coli and Coliforms
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Yeasts and molds
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of wild Yeasts
Membranfiltreringsmetod eller för direkt inkubation, för bestämning av laktobaciller och pediokocker och andra ölförstörande organismer
Membranfiltreringsmetod eller för direkt inkubation, för bestämning av totalt antal
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10440472
Brand: Sartorius 14157A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lysinagarmedia för bestämning av vildjäst
Det traditionella odlingsmediet för mikroorganismer är agarmedium. Detta kan användas för membranfiltreringsmetoden eller för direkt inkubation. Agarmedia på flaska är det kostnadseffektiva alternativet för att gjuta plåtar.
  • 250 ml flaskor, 4 flaskor per låda
  • Ekonomiskt, ger tids- och kostnadsbesparingar
  • Enligt internationella formler
  • Konsekvent kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Tillverkningsursprung Tyskland
Medietyp Vört
Produkttyp Rörmedia
Sterilitet Sterila
Testtyp Mikrobiell upptäckt
Fyll volym 250 mL
För användning med (applikation) Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Yeasts and molds
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 250 mL